Principaux documents
S517909
6-METHYL-4-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENEAMINO)-1,2,4-TRIAZINE-3,5(2H,4H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.307
Numéro MDL:
Autres remarques