Principaux documents
S51781
8,9,24,25,27,28,30,31-OCTAHYDROTETRANAPHTHO[2,1-K:1,2-M:2,1-S:1,2-U][1,4,7,10,15,18]HEXAOXACYCLODOCOSINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C48H40O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
712.85
Numéro MDL:
Autres remarques