Principaux documents
S512117
3,3'-(5-INDANYLMETHYLENE)BIS(4-HYDROXYCOUMARIN)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.468
Numéro MDL:
Autres remarques