Principaux documents
S503428
3-HYDROXY-2-NAPHTHOIC ACID (5-INDANYLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.39
Numéro MDL:
Autres remarques