Principaux documents
S485527
L-(+)-THREO-3-PHENYL-BUTAN-2-OL
AldrichCPR
S485527-25MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S485527-25MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.222
Numéro MDL:
216,00 $