Principaux documents
S481777
2-(3,5-DI-TERT-BUTYL-4-HYDROXY-BENZYLIDENE)-MALONONITRILE
AldrichCPR
S481777-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S481777-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.389
Numéro MDL:
261,00 $