Principaux documents
S473758
DISPERSE BLUE 77 (EASTMAN POLYESTER BLUE BLF)
AldrichCPR
S473758-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S473758-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H12N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.32
Numéro MDL:
146,00 $