Principaux documents
S468568
ACID BROWN 14 (C.I. 20195)
AldrichCPR
S468568-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S468568-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H16N4Na2O8S2
Poids moléculaire :
622.547
Numéro MDL:
261,00 $