Principaux documents
S460680
STYRENE/ALLYL ALCOHOL COPOLYMER
AldrichCPR
S460680-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S460680-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.234
Numéro MDL:
37,90 $