Documents
S459364
2-ACETAMIDO-2-DEOXY-1,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.362
Numéro MDL:
Autres remarques