Principaux documents
S458813
2-AMINO-1,5-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID
AldrichCPR
S458813-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S458813-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H9NO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.314
Numéro MDL:
261,00 $