Principaux documents
S327875
[(BENZHYDRYLOXY)(PHENYL)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.465
Numéro MDL:
146,00 $