Principaux documents
S456667
2,3-BENZODIPHENYLENE OXIDE
AldrichCPR
S456667-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S456667-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.258
Numéro MDL:
261,00 $