Principaux documents
S455342
CHOLESTERYL MYRISTATE
AldrichCPR
S455342-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S455342-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C41H72O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
597.03
Numéro MDL:
261,00 $