Principaux documents
S455067
N-BENZOYL-D-ALANINE
AldrichCPR
S455067-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S455067-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.204
Numéro MDL:
146,00 $