Principaux documents
S453129
CHLORAZOL AZURINE
AldrichCPR
S453129-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S453129-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C34H24N4Na2O10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
758.699
Numéro MDL:
37,90 $