Principaux documents
S452114
2-CHLORO-5-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
S452114-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S452114-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.586
Numéro MDL:
146,00 $