Principaux documents
S449881
2-(4-AMINOPHENYL)-2-(PHENYL)-ACETONITRILE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.726
Numéro MDL:
Autres remarques