Principaux documents
S444510
N-NITROSODICYCLOHEXYLAMINE
AldrichCPR
S444510-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S444510-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.322
Numéro MDL:
261,00 $