Principaux documents
S444049
2,2,4-TRIMETHYL-1-PENTANOL
AldrichCPR
S444049-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S444049-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.232
Numéro MDL:
261,00 $