Principaux documents
S360538
2,2-DIETHYL-1-PENTANOL
AldrichCPR
S360538-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S360538-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.259
Numéro MDL:
261,00 $