Principaux documents
S441376
DIPHENYL AZODICARBOXYLATE
AldrichCPR
S441376-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S441376-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.247
Numéro MDL:
146,00 $