Principaux documents
S435422
N-ETHYLNICOTINAMIDE
AldrichCPR
S435422-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S435422-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.182
Numéro MDL:
261,00 $