Principaux documents
S434671
PINONIC ACID OXIME
AldrichCPR
S434671-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S434671-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.252
Numéro MDL:
37,90 $