Principaux documents
S430218
1,2-DIETHOXYBENZENE
AldrichCPR
S430218-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S430218-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.222
Numéro MDL:
261,00 $