Principaux documents
S429317
ACETONE SODIUM BISULFITE ADDITION COMPOUND
AldrichCPR
S429317-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S429317-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H7NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.141
Numéro MDL:
261,00 $