Principaux documents
S428256
CYCLOHEXYLSULFAMIC ACID, CALCIUM SALT DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H28CaN2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.57
Numéro MDL:
Autres remarques