Principaux documents
S419702
BENZILIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
S419702-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S419702-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.28
Numéro MDL:
261,00 $