Principaux documents
S416223
3-ETHYLCYCLOPENTENE
AldrichCPR
S416223-1G
301,00 $
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S416223-1G
301,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.174
Numéro MDL:
301,00 $