Documents
S40828
2,4-DICHLORO-N-(2-CHLORO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H7Cl3F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.572
Numéro MDL:
Autres remarques