Principaux documents
S406708
N-BENZYLNICOTINAMIDE
AldrichCPR
S406708-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S406708-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.253
Numéro MDL:
261,00 $