Principaux documents
S396729
SUCROSE BENZOATE
AldrichCPR
S396729-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S396729-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C67H54O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1147.167
Numéro MDL:
37,90 $