Principaux documents
S392065
6-ETHYL-3-DECANOL
AldrichCPR
S392065-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S392065-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.34
Numéro MDL:
261,00 $