Principaux documents
S385581
BENZYL PHENYL CARBINOL
AldrichCPR
S385581-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S385581-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.267
Numéro MDL:
261,00 $