Principaux documents
S383937
1,4-DIBENZYLPIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S383937-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S383937-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H24Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.311
Numéro MDL:
146,00 $