Key Documents
S376523
ETHYL 4-HYDROXY-2-METHYLTHIO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.244
Numéro MDL:
Autres remarques