Principaux documents
S357634
(2-AMINOETHYL)-DITHIOCARBAMIC ACID
AldrichCPR
S357634-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S357634-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H8N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.239
Numéro MDL:
261,00 $