Principaux documents
S356581
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYL)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.414
Numéro MDL:
Autres remarques