Principaux documents
S355445
STROPHANTHIN K
AldrichCPR
S355445-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S355445-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C30H44O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.68
Numéro MDL:
261,00 $