Principaux documents
S351814
3-ISOTHIOUREIDOPROPIONIC ACID
AldrichCPR
S351814-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S351814-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.185
Numéro MDL:
261,00 $