Principaux documents
S348783
5,7-DIBROMO-8-HYDROXYQUINALDINE
AldrichCPR
S348783-100MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S348783-100MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H7Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.981
Numéro MDL:
146,00 $