Principaux documents
S34569
1-BROMO-2-IODO-4,5-DIMETHOXY-BENZENE
AldrichCPR
S34569-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S34569-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8BrIO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.96
Numéro MDL:
37,90 $