Principaux documents
S342831
1,3-BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER, TECH.
AldrichCPR
S342831-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S342831-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.253
Numéro MDL:
261,00 $