Documents
96892
Supelco
Éther diglycidylique de 1,4-butanédiol
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro Beilstein :
115238
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
~10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
266 °C (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)