Principaux documents
S336947
(N,N'Z,N,N'Z)-N,N'-(CYCLOHEXA-2,5-DIENE-1,4-DIYLIDENE)DICYANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.148
Numéro MDL:
Autres remarques