Documents
S318965
[2-(METHYLIDYNESILYL)ETHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20IPSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.358
Numéro MDL:
Autres remarques