Principaux documents
S305154
4-ACO-1-(DIMETHOXY-PH)-6,7-DIMETHOXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BU ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H30O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.535
Numéro MDL:
Autres remarques