Principaux documents
656305
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4OCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
136-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCOc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
OWHJDUCBLVMRBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable