Principaux documents
S304484
PYREN-1-YLMETHYLENE-HYDRAZINE
AldrichCPR
S304484-25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S304484-25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.299
Numéro MDL:
146,00 $