Principaux documents
S28372
2,2,3,3-TETRAFLUORO-SUCCINAMIDE
AldrichCPR
S28372-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S28372-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H4F4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.082
Numéro MDL:
37,90 $